Print…
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅ClFN
Ponto de Fusão: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00278785
Número CAS: 63010-72-0