Print…
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
PC7336-1G PC7336-10G PC7336-5G
APOSPC7336-1GEA 125 EUR
APOSPC7336-1G APOSPC7336-10G APOSPC7336-5G
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Fórmula: C₁₂H₁₆F₃N₃O
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203918
Número CAS: 215434-37-0