Print…
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7333-1G PC7333-500MG
APOSPC7333-1GEA 413 EUR
APOSPC7333-1G APOSPC7333-500MG
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
Peso Molecular: 318.25 g/mol
Ponto de Fusão: 153…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704869
Número CAS: 942474-46-6