Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 52.2 EUR
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₃F₆N
Peso Molecular: 239.12 g/mol
Ponto de ebulição: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094423
Número CAS: 51012-27-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III