Print…
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 0 EUR
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClF₂N
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06246881
Número CAS: 675112-70-6