Print…
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 46 °C/125mmHg
Densidade: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000444
Número CAS: 407-47-6
UN: 1993
ADR: 3,II