Print…
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7302-1G PC7302-5G PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7302-1G APOSPC7302-5G APOSPC7302-25G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Fórmula: C₅H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265437
Número CAS: 1480-96-2