Print…
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 203 EUR
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Fórmula: C₃H₃F₃O
Ponto de ebulição: 39,1…39.3 °C/748mmHg
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041506
Número CAS: 359-41-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II