Print…
1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7294-25G PC7294-5G
APOSPC7294-25GEA 0 EUR
APOSPC7294-25G APOSPC7294-5G
1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione 98%
1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione
Fórmula: C₈H₁₁F₃O₂
Ponto de ebulição: 138…141 °C
Densidade: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040841
Número CAS: 22767-90-4
EINECS: 245-211-0
UN: 1224
ADR: 3,III