Print…
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7293L-5G PC7293L-1G
APOSPC7293L-5GEA 161 EUR
APOSPC7293L-5G APOSPC7293L-1G
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
4,4,4-Trifluorocrotonamide
Fórmula: C₄H₄F₃NO
Peso Molecular: 139.08 g/mol
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190644
Número CAS: 590-76-1