Print…
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7292-1G PC7292-25G PC7292-5G
APOSPC7292-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7292-1G APOSPC7292-25G APOSPC7292-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Peso Molecular: 142.08 g/mol
Ponto de ebulição: 166…167 °C
Ponto de Fusão: 25…32 °C
Ponto de Inflamação: 96.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077604
Número CAS: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8 II