Print…
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7290-1G PC7290-5G
APOSPC7290-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7290-1G APOSPC7290-5G
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Fórmula: C₄H₅F₃O
Peso Molecular: 126.08 g/mol
Ponto de ebulição: 95…96 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077601
Número CAS: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3 III