Print…
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 0 EUR
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Fórmula: C₄H₇F₃O
Ponto de ebulição: 122…125 °C
Densidade: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041483
Número CAS: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III