Print…
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7288-25G PC7288-1G
APOSPC7288-25GEA 364 EUR
APOSPC7288-25G APOSPC7288-1G
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Fórmula: C₄H₆BrF₃
Peso Molecular: 190.99 g/mol
Ponto de ebulição: 103…105 °C
Densidade: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066335
Número CAS: 406-81-5