Print…
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 95.7 EUR
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Peso Molecular: 225.01 g/mol
Ponto de ebulição: 44…46 °C/1mmHg
Densidade: 1.689 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083528
Número CAS: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8 II