Print…
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 277 EUR
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061210
Número CAS: 151411-98-2
UN: 3265
ADR: 8,III