Print…
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 203 EUR
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90,6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061209
Número CAS: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II