Print…
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,4-trifluorobenzene
PC7285P-25G PC7285P-5G
APOSPC7285P-25GEA 190 EUR
APOSPC7285P-25G APOSPC7285P-5G
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 114 °C
Densidade: 1,718 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00061208
Número CAS: 151412-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II