Print…
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7285N-1G PC7285N-5G PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA 0 EUR
APOSPC7285N-1G APOSPC7285N-5G APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061233
Número CAS: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,III