Print…
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 115 EUR
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Peso Molecular: 162.11 g/mol
Ponto de Fusão: 29.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083551
Número CAS: 144284-24-2