Print…
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂ClF₃O
Peso Molecular: 194.54 g/mol
Ponto de ebulição: 167…168 °C
Ponto de Fusão: 41
Densidade: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070810
Número CAS: 79538-29-7
UN: 3265
ADR: 8 II