Print…
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 186 EUR
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂ClF₃O
Peso Molecular: 194.54 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C/17mmHg
Densidade: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061204
Número CAS: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8 II