Print…
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 284 EUR
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂ClF₃O
Peso Molecular: 194.54 g/mol
Ponto de ebulição: 180…182 °C
Densidade: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061203
Número CAS: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8 II