Print…
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 429 EUR
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂ClF₃O
Ponto de ebulição: 143…144 °C/130mmHg
Densidade: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075078
Número CAS: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II