Print…
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 375 EUR
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene 97%
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene
Fórmula: C₇H₂F₆
Peso Molecular: 200.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153280
Número CAS: 80172-04-9