Print…
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 155 EUR
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂F₃N
Ponto de ebulição: 179 °C
Ponto de Fusão: 55…63 °C
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042399
Número CAS: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III