Print…
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 143…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042398
Número CAS: 28314-80-9