Print…
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 50.9 EUR
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 98…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013306
Número CAS: 446-17-3