Print…
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 0 EUR
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Ponto de Fusão: 130…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002409
Número CAS: 2358-29-4