Print…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061232
Número CAS: 61079-72-9