Print…
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 234…246 °C
Densidade: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102573
Número CAS: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II