Print…
1,3,5-Trifluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7280-100G PC7280-25G
APOSPC7280-100GEA 130 EUR
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G
1,3,5-Trifluorobenzene 98%
1,3,5-Trifluorobenzene
Fórmula: C₆H₃F₃
Ponto de ebulição: 76 °C
Ponto de Fusão: –5,5 °C
Densidade: 1,277 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000333
Número CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3,II