Print…
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 37.7 EUR
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,3-difluoroanisole
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368017
Número CAS: 406482-22-2