Print…
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BF₂O₃
Peso Molecular: 201.96 g/mol
Ponto de Fusão: 76…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369735
Número CAS: 849062-00-6