Print…
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 224 EUR
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258737
Número CAS: 874289-15-3