Print…
2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
2,3,4-Trifluorobenzamide
Fórmula: C₇H₄F₃NO
Peso Molecular: 175.11 g/mol
Ponto de Fusão: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061265
Número CAS: 207919-09-3