Print…
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃F₃O
Peso Molecular: 160.1 g/mol
Ponto de ebulição: 174 °C
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083523
Número CAS: 132123-54-7