Print…
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 386 EUR
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂Cl₂F₃N
Ponto de ebulição: 76 °C
Densidade: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09749663
Número CAS: 89719-92-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III