Print…
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 154 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Fórmula: C₇H₅F₂IO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09749662
Número CAS: 920981-12-0
UN: 1993
ADR: 3,III