Print…
4-Bromo-2-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Ponto de ebulição: 65 °C/5mmHg
Densidade: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112504
Número CAS: 128071-98-7