Print…
2,3,4-Trifluoroanilina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7258-100G PC7258-250G PC7258-25G PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7258-100G APOSPC7258-250G APOSPC7258-25G APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoroanilina 99%
2,3,4-Trifluoroanilina
Fórmula: C₆H₄F₃N
Peso Molecular: 147.1 g/mol
Ponto de ebulição: 90…92 °C/48mmHg
Densidade: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011737
Número CAS: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS III