Print…
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7256-100G PC7256-25G
APOSPC7256-100GEA 0 EUR
APOSPC7256-100G APOSPC7256-25G
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Fórmula: C₈HF₁₅O₄
Ponto de ebulição: 55 °C/6mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094421
Número CAS: 137780-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III