Print…
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 0 EUR
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Ponto de Fusão: 53…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444027
Número CAS: 185629-31-6