Print…
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
PC7247-1G PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA 148 EUR
APOSPC7247-1G APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₇BBrFO₂
Peso Molecular: 268.8748 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027236
Número CAS: 913836-09-6