Print…
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
PC7240-25G PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA 102 EUR
APOSPC7240-25G APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Fórmula: C₅H₃F₃N₂O
Peso Molecular: 164.09 g/mol
Ponto de ebulição: 137…138 °C
Densidade: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014501
Número CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN: 1993
ADR: 3 III