Print…
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fluoroquinolonic acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 27.7 EUR
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉ClFNO₃
Ponto de Fusão: 242…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792458
Número CAS: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0