Print…
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Peso Molecular: 337.697 g/mol
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774162
Número CAS: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8 III