Print…
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 531 EUR
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fórmula: C₉H₉FO₃S
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202594
Número CAS: 82652-17-3