Print…
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₅F₃O₃
Peso Molecular: 218.13 g/mol
Ponto de Fusão: 177…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052340
Número CAS: 58808-59-6