Print…
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 219 EUR
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Fórmula: C₉H₅BrFNO
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607907
Número CAS: 267880-92-2